Learn More
Oxyde de plomb(IV), ≥ 97,0 %, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit 15652360 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15652360 100 g Flacon poly 100g
15662360 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15652360 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 237140100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, ≥ 97,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-60-0
Formule moléculaire O2Pb
Poids moléculaire (g/mol) 239.20
Numéro MDL MFCD00011165
Clé InChI YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
CID PubChem 14793
Nom IUPAC plumbanedione
SMILES O=[Pb]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(Iv) Oxide
Couleur Noir
Quantité 100 g
Formule linéaire PbO2
Numéro UN UN1872
Poids de la formule 239.2g/mol
Pourcentage de pureté ≥97.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder