Learn More
Oxyde de plomb(IV), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470703 2500 g 2500g
11460703 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470703 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12742.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
Lead(IV) oxide is used in the manufacture of matches, pyrotechnics, dyes and other chemicals. It is also has several important applications in electrochemistry, in particular in the positive plates of lead acid batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de plomb(IV) est utilisé dans la fabrication d’allumettes, d’éléments pyrotechniques, de colorants et d’autres produits chimiques. Il possède également plusieurs applications importantes en électrochimie, en particulier dans les plaques positives des batteries au plomb.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le HCI dilué.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-60-0
Formule moléculaire O2Pb
Poids moléculaire (g/mol) 239.20
Numéro MDL MFCD00011165
Clé InChI YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
CID PubChem 14793
Nom IUPAC Dioxolead
SMILES O=[Pb]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(IV) oxide
Point de fusion 290°C
Quantité 2500 g
Numéro UN UN1872
Merck Index 14,5407
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in dil.HCl.
Poids de la formule 239.19
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Odorless
Densité 9.38
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(IV) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..