Learn More
Oxyde de plomb(IV), ACS, 97,0 % min
Description
Elle trouve son application en tant qu’électrode dans les batterie à l’acide, en tant qu’anode dans l’électroplatie du cuivre et du zinc dans une solution de sulfate, dans la production d’acide glycoxylique, dans la fabrication de pigments et de colorants, comme de bloqueurs d’éclaircissement à haute tension, et en tant que réactif de laboratoire d’analyse. Le dioxyde de carbone est un agent oxydant puissant qui est utilisé dans la fabrication d’appariements, d’produits pyro participantaux et d’autres produits chimiques. Il peut être utilisé dans la guérison des polymères à base de sulfide. Il oxydation le Mn(II) en Mn(VII) et le Cr(III) en Cr(VI).
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lead(IV) oxide |
| Point de fusion | 290°C (decomposition) |
| Couleur | Marron à noir |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.0% min. |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water and alcohol. Soluble in acetic acid. |
| Nom IUPAC | plumbanedione |
| Poids de la formule | 239.19 |
| Qualité | ACS |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Lead(IV) oxide
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
RUO– À des fins de recherche uniquement