Learn More
Nitrate de plomb, 0,1 M, qualité EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11414799 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Inviolable
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11414799 1000 mL Inviolable 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11414799 Fournisseur Reagecon Code fournisseur 3003100
 Article restreint
En stock
Fabriquée conformément aux exigences de la selon la Pharmacopée européenne. Pharm. Chapitre 4 (4.2.2) et préparé dans un établissement ISO 9001. Le nitrate de plomb, 0,1 M, qualité EP, Reagecon™ est une solution volumétrique prête à l’emploi avec 33 g/l de Pb(NO3)2 dans l’eau pour une utilisation comme réactif de laboratoire et agent oxydant.
Le nitrate de plomb est un sel de plomb(II) soluble dans l’eau. Il s’agit d’un composé toxique qui fonctionne comme agent oxydant et qui est utilisé pour fabriquer d’autres composés de plomb. Il se dissocie de ses ions constituants, Pb2+(aq) et NO3−.  Cette solution est préparée en dissolvant 33 g de nitrate de plomb dans l’eau et en diluant à 1 L.
  • Fabriqué dans un établissement conforme ISO 9001 selon l’Eur. Ph. Chapitre 4 (4.2.2) directives
  • Fourni avec un certificat d’analyse et un marquage indiquant le lot et la date d’expiration
  • Le produit prêt à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre de la préparation de solutions volumétriques précises
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) nitrate
CAS 10099-74-8, 7732-18-5
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 1000 mL
Odeur Inodore
Conditionnement Inviolable
Formule moléculaire N2O6Pb
Numéro MDL MFCD00011153
Synonyme lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC dinitrate de plomb (2+)
Poids moléculaire (g/mol) 331.20
CID PubChem 24924
ChEBI CHEBI:37187
Poids de la formule 331,21 g/mol
Qualité Eu. Ph. Chapitre 4 (4.2.2)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 33 g de nitrate de plomb par 1 L
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 0.1M LEAD NITRATE
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH201-Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: lead dinitrate