Learn More
Oxyde de plomb, extra pur, SLR, minium, plomb rouge, Fisher Chemical
Code produit 10142100 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10142100 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10142100 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur L/1700/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 500°C
CAS 1314-41-6
Couleur Orange
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire O4Pb3
Numéro MDL 78491
Synonyme lead tetroxide, orange lead, lead oxide, red, lead ii,iv oxide, po4b3, lead oxide, red, lr, lead oxide, red powder, 1-2 mum, lead oxide, red, saj first grade, lead oxide, powder trace metals basis
Clé InChI XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
SMILES O1[Pb]O[Pb]12O[Pb]O2
Nom IUPAC 1,3,5,7-tétraoxa-2$l^{2},4,6$l^{2}-triplumbaspiro[3,3]heptane
Poids moléculaire (g/mol) 685.596
CID PubChem 16685188
Poids de la formule 685.57g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1mmHg 943
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Plomb (II,IV) oxyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P263-Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.