Learn More
Plomb dans les écailles de peinture (matériel de référence) : Pb env. 643 μg/g
Code produit 30313320
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30313320 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313320 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGPBPC50G
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium∣Chromium∣Lead
CAS 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1
Noms d’analytes ou de composants Cadmium∣Chromium∣Lead
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de solution Matériau matriciel
Élément Multi-éléments
Solvent or Matrix Peinture
Industry Type Essais pétrochimiques
Quantité 50 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cadmium 37.8 mg/kg∣Chromium 618 mg/kg∣Lead 643 μg/g