Learn More
Solution étalon de plomb, pour AAS, 1 mg/ml de Pb dans 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10369133 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
2,5 l
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10369133 2,5 l 2.50L
10042460 100 ml 100mL
10052460 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10369133 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    178.00€ / 2.5L
    Économisez 13.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 10099-74-8 | N2O6Pb | 331.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Pb in 2% HNO3
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 10099-74-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Densité 1.0200g/mL
Gravité spécifique 1.02
Forme physique Poudre ou cristaux
Formule moléculaire N2O6Pb
Concentration 997 to 1003 μg/mL of Pb(2+) in 2 to 5% HNO3 (20°C)
Numéro MDL MFCD00011153
Couleur Marron à rouge ou vert
Point de fusion -3.0°C
Merck Index 15, 5469
Point d’ébullition 101.0°C
Solubilité solubilité dans l’eau : miscible.
Clé InChI RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC dinitrate de plomb (2+)
Poids moléculaire (g/mol) 331.20
CID PubChem 24924
Quantité 2,5 l
ChEBI CHEBI:37187
Poids de la formule 331.21
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO3
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.