Learn More
Oxyde de titane et de zirconium au plomb (environ 30 % en poids), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lead Titanium Zirconium Oxide |
| CAS | 12626-81-2 |
| Quantité | 10 g |
| Formule moléculaire | O3 Pb Ti(x) Zr(y) |
| Synonyme | 3203HD, 5A4E, APC 840, APC 855, APC 856, BZ27M5, EBL 3, EPC 21, Fuji C 22, Fuji C 6, Lead Titanate Zirconate, Lead Titanate Zirconate (Pb(Ti,Zr)O3), Lead Titanate Zirconate (PbTi0-1Zr0-1O3), Lead Titanium Zirconium Oxide (PbTi0-1Zr0-1O3), Lead Zirconate Titanate, Motorola 3203HD, P 1-60, P 41, P 5, P 5 (oxide), PCR-7M, PE 600, PE 60A, PE 60E, PK 51, PKI 552, PZT, PZT 3203HD, PZT 5, PZT 501A, PZT 502, PZT 574, PZT 5A4, PZT 5H, PZT 8, PZT 81005A, PZT 850 |
| Formule InChI | InChI=1S/5O.Pb.Ti.Zr/q5*-2;+2;2*+4 |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCC(=O)OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 394.29 |