Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col étroit HDPE étanches
Flacons économiques avec bouchon étanche à double joint
Marque:  Fisherbrand™
32.21 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21660" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.40400kg
Code produit. 11755383
  • 36.00€ / 72 pièces
Expédition estimée: 13-09-2024
Description
Flacons économiques avec bouchon étanche à double joint
  • PEHD translucide
  • Col étroit
  • Rebord anti-goutte pour un versement sûr et propre
  • Bouchons à vis sans revêtement fixés
Spécification
Spécification
Polypropylène
Bouchon à vis
24-410 mm
118.3 ml
Naturel
24-410
Oui
Flacon étanche à col étroit
Sans joint
4 oz, 118.3 ml
4 oz
PEHD
CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912
Étroit