Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col étroit en PEHD étanches
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
59.1 ml
118.3 ml
236.5 ml
473 ml
946 ml
Finition de col:
20-410
24-410
28-410
38-430
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
72 pièces
Description
Flacons économiques avec bouchon étanche à double joint
- PEHD translucide
- Col étroit
- Rebord anti-goutte pour un versement sûr et propre
- Bouchons à vis sans revêtement fixés
Spécification
Spécification
| Capacité | 1 oz, 30 ml |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Capacité (impériale) | 1 oz |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | PEHD |
| Finition de col | 20-410 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Taille du bouchon | 20-410 |
| Type de bouchon | À vis |