Learn More
3M™ Bandeau anti-sueur en cuir
Code produit 15799937 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau : Cuir
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15799937 Matériau : Cuir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15799937 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000107940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00€
    237.87€ / 20 pièces
    Économisez 138.13€
    36% de réduction
Expédition estimée: 27-01-2027
Le bandeau anti-sueur en cuir 3M™ avec suspension à verrou est conçu pour être utilisé avec tous les casques de sécurité 3M™.
  • Socle de suspension à verrou de rechange avec bandeau anti-sueur en cuir
  • Système de réglage à verrou offrant un réglage simple et sécurisé de la taille des têtes de 54 à 62 cm
  • S’enclenche facilement pour offrir tout le confort et une facilité de réglage du système d’origine
  • 3M™ fournit des produits de protection de la tête et du visage fiables qui répondent aux exigences réglementaires en matière de performances et de sécurité
  • Convient à une utilisation avec tous les casques de sécurité 3M™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Cuir
Type de produit Bandeau absorbant
Modèle Suspension à verrou