Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series
Code produit. 11707348 Tous les produits Schott Produits
Click to view available options
Type:
Lampe à anneau VisiLED
Lampe à anneau à LED
L’éclairage annulaire à segments se compose de segments de 4 LED UV et 4 LED blanches
Projecteur LED à anneau
Gamme (lux):
110 klx (WD 85 mm)
130 klx (WD 10 mm)
200 klx (75 mm)
360 klx (WD 30 mm)
65 klx (WD 50 mm) ou 45 klx (WD 25 mm)
Blanc :100 klx (WD 75 mm) ; UV :160 W/m2
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11707348
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400255
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
VisiLED Ring Lights are available in brightfield, darkfield and UV versions. All offer extremely homogeneous and shadow free illumination with a well designed heat sink enabling maximum brightness and a long lifetime.
  • Éclairage puissant
  • Conception ergonomique fine
  • Segmentable
  • Température LED à régulation active
  • Diamètre interne de 66mm
  • Distance de travail 55 à 135 mm
  • Longue durée de vie d’au moins 50 000 heures
  • Pour une utilisation avec les contrôleurs VisiLED
Spécification
Type Projecteur LED à anneau
Gamme de produits VisiLED
Description Intensive Brightfield S 80-55
Diamètre (impériale) 4.5 in.
Diamètre (métrique) 114 mm
Diamètre (métrique) interne 66 mm
À utiliser avec (application) Éclairage de microscopie stéréo
À utiliser avec (équipement) Systèmes VisiLED
Durée de vie de la lampe 50 000 heures
Gamme (lux) 200 klx (75 mm)
Distance d’utilisation 50 to 135 mm