Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series
Tous les produits Schott Produits
Click to view available options
Type:
Lampe à anneau VisiLED
Lampe à anneau à LED
L’éclairage annulaire à segments se compose de segments de 4 LED UV et 4 LED blanches
Projecteur LED à anneau
Gamme (lux):
110 klx (WD 85 mm)
130 klx (WD 10 mm)
200 klx (75 mm)
360 klx (WD 30 mm)
65 klx (WD 50 mm) ou 45 klx (WD 25 mm)
Blanc :100 klx (WD 75 mm) ; UV :160 W/m2
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Description
pÉclairage annulaire LED compact permettant d’économiser de l’espace. Optimal pour la préparation ou l’utilisation d’objets non confinés avec une tourelle porte-objectifs. Oslash;I =66 mm, anneaux optiques pour différentes plages de distance de travail 20 -90 mm ; éclairage extrêmement homogène et sans ombre dans un boîtier métallique robuste et dissipateur de chaleur bien pensé pour permettre une luminosité maximale de 45 à 65 kLux et une longue durée de vie d’au moins 50 000 heuresnbsp;; à utiliser avec les contrôleurs VisiLED/pulliConception ergonomique fine/liliSegmentable/liliTempérature LED à régulation active/li/ul
Specifications
Specifications
| Type | Lampe à anneau à LED |
| Gamme de produits | VisiLED |
| Description | Éclairage max. 65 klx avec un DT de 55 mm et 45 klx (avec un DT de 25 mm) |
| Diamètre (impériale) | 3.2 in. |
| Diamètre (métrique) | Diamètre extérieur = 82 mm ; diamètre intérieur = 66 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 66 mm |
| Distance de mise au point | 40 à 90 mm/20 à 40 mm avec anneau optique |
| À utiliser avec (application) | Éclairage de stéréomicroscopie |
| À utiliser avec (équipement) | Contrôleur VisiLED MC750, MC1100 ou MC1500 |
| Hauteur (impériale) | 1.4 in. (1.5 in. with optic ring) |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction