Learn More
UVP Plaque lumineuse blanche à LED pour les imageurs UVP
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour une utilisation les imageurs UVPtrade;
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Affichez les autoradiographes, ainsi que les colorations Coomassie bleues et argents
- Dimensions : 28 x 28 cm (11 x 11 po) (l x D)
- Pour une utilisation les imageurs UVP™
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour l’imagerie colorimétrique dans la chambre noire grâce à une lumière blanche uniforme et rétroéclairée |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Pour une utilisation les imageurs UVPtrade; |
| Type de produit | Plaque lumineuse UV |