Learn More
Léflunomide, LoGiCal
Code produit 30462944
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462944 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462944 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0859.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Leflunomide
CAS 75706-12-6
Noms d’analytes ou de composants Leflunomide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H9 F3 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Leflunomide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-isoxazolecarboxamide, Arava, HWA 486, Leflunomida, Leflunomidum, SU 101
Formule InChI InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
Type de solution Neat
SMILES Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
Nom IUPAC 5-méthyl-N-[4-(trifluorométhyl)phényl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 270.21
Quantité 10 mg
Poids de la formule 270.0616 g/mol