Learn More
Léflunomide, Mikromol™
Code produit 17949939
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17949939 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17949939 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0859.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Léflunomide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Leflunomide
CAS 75706-12-6
Noms d’analytes ou de composants Leflunomide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H9 F3 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Leflunomide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-isoxazolecarboxamide, Arava, HWA 486, Leflunomida, Leflunomidum, SU 101
Formule InChI InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
SMILES Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
Nom IUPAC 5-méthyl-N-[4-(trifluorométhyl)phényl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 270.21
Quantité 100 mg
Poids de la formule 270,0616 g/mol