Learn More
KD Scientific Pompes à seringue Legato
Code produit. 11975576
Click to view available options
Nombre de canaux:
2
4
Comprend:
Perfusion uniquement
Perfusion/Prélèvement, programmable
Perfusion/prélèvement
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11975576
Marque: KD Scientific 788200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Débits définissables par l’utilisateur avec des valeurs de volume ou de temps cibles sélectionnables pour contrôler le volume total de perfusion
  • Contient une ou deux seringues de 0,5 μl à 140 ml
  • 6 400 micropas par tour de vis-mère
  • Écran tactile en couleur haute résolution
  • Horloge en temps réel
  • Simplicité d’utilisation incomparable
  • Fonction de verrouillage du pavé tactile
  • Voyant LED sur le panneau avant
  • Châssis entièrement métallique
  • Table à seringue intégrée
  • Force linéaire jusqu’à 75 lb
  • Techniques avancées de micropas
  • Interface RS-485 bidirectionnelle intégrée
  • port USB
  • Interface d’E/S et TLL
  • Mode de fonctionnement continu
  • Joint anti-déversement
Certifications
Marquage CE, homologation UL, CSA, DEEE, système CB, directive européenne RoHS
Spécification
Modèle Legato 200
Tension 100/240 V
Débit 5 à 220,97 ml/min
Capacité (métrique) 0,5 μl à 140 ml
Certifications/Conformité CE, UL, CSA, DEE, système CB, directive européenne RoHS
Connecteurs RS232 - connecteur D-sub 9 broches, RS485 - IEEE-1394 6 pos, USB - Type B, E/S et TTL - connecteur D-sub 15 broches
Contrôleur Microprocesseur avec micropas de 0,062
Comprend Perfusion uniquement
Force linéaire (métrique) 34 kg
Force linéaire (impériale) 75 lb
Matériau Acier
Reproductibilité ± 0,05%
Température (métrique) de stockage -10°C à +70°C
Type Pompe à seringue Legato 200
Poids (impériale) 10,45 lb
Poids (métrique) 5 kg
Dimensions (L x l x H) extérieures 3,5 x 10 x 11 po (8,89 x 25,4 x 27,94 cm)
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Type d’affichage TFT
Justesse du débit ± 0,35%
Nombre de canaux 2
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 11 po
Hauteur totale (métrique) 28 cm
Longueur totale (impériale) 3,5 po
Longueur totale (métrique) 9 cm
Largeur totale (impériale) 10 po
Largeur totale (métrique) 25,4 cm
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 4°C