Learn More
Thermo Scientific™ Milieu BYCE pour Legionella sans cystéine
Description
Confirmer la présence de Legionellaceae à partir d’échantillons cliniques et environnementaux avec le milieu BCYE pour Legionella Thermo Scientific™ Oxoid™ prêt à l’emploi sans cystéine. La confirmation présumée de Legionella se base sur le fait que les Legionellaceae ont une exigence nutritionnelle absolue pour la L-cystéine. La comparaison de la présence et de l’absence de croissance d’un échantillon sur le milieu BYCE pour Legionella avec et sans cystéine peut être considérée comme une confirmation présomptive des espèces de Legionella.
Utilisez le milieu Legionella BCYE sans cystéine pour la confirmation des espèces présumées de Legionella.
Les Legionellaceae ont une exigence nutritionnelle absolue pour la L-cystéine. Les espèces présumées de Legionella sont mises en sous-culture sur le milieu BCYE pour Legionella avec la cystéine et le milieu de la LYCE pour Legionella sans cystéine. Après incubation à 35oC, les colonies qui se sont développées sur le milieu BYCE pour Legionella avec la cystéine, mais pas sur le milieu BYCE pour Legionella sans cystéine, peuvent être considérées comme des Legionella spp présumées.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune paille |
| Contenu et stockage | 2°C à 10°C |
| Format | Monoplaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 19,5 g ± 1,0 g |
| Quantité | 10/boîte |