Learn More
Thermo Scientific™ Test au latex Legionella
Click to view available options
Description:
Réactif de test des espèces de Legionella
Réactif pour test du sérogroupe 1 de Legionella pneumophila
Réactif pour test du sérogroupe 2-14 de Legionella pneumophila
Test au latex Legionella
Conditionnement:
50 tests
Description
Différenciez et confirmez rapidement l’identité des sérogroupes prédominants de Legionella mis en culture sur des milieux sélectifs grâce au test d’agglutination au latex Thermo Scientific™ Legionella.
Utilisez ce test d’agglutination au latex pour l’identification des espèces prédominantes de Legionella mises en culture sur des milieux en boîtes provenant soit de patients souffrant potentiellement de légionellose, soit de sources environnementales. Ce test permet l’identification distincte des Legionella pneumophila du sérogroupe 1 et des sérogroupes 2 à 14, ainsi que la détection de sept autres espèces de Legionella qui sont responsables de maladies chez les humains.
Les particules de latex bleues sensibilisées avec des anticorps s’agglutinent en présence d’antigènes spécifiques des parois cellulaires des Legionella pour former des amas visibles.
Les produits suivants sont disponibles pour une utilisation avec le test au latex Legionella et sont vendus séparément :
Réactif pour Legionella pneumophila sérogroupe 1 (réf. DR0801M)
Réactif test pour Legionella pneumophila sérogroupes 2 à 14 (réf. DR0802M)
Legionella Species Test Reagent (réf. DR0800M)—Legionella longbeachae 1 & 2, Legionella bozemanii 1 & 2, Legionella dumoffii, Legionella gormanii, Legionella jordanis, Legionella micdadei and Legionella anisa
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Les particules de latex bleues sensibilisées avec des anticorps s’agglutinent en présence d’antigènes spécifiques des parois cellulaires des Legionella pour former des amas visibles.
Les produits suivants sont disponibles pour une utilisation avec le test au latex Legionella et sont vendus séparément :
Réactif pour Legionella pneumophila sérogroupe 1 (réf. DR0801M)
Réactif test pour Legionella pneumophila sérogroupes 2 à 14 (réf. DR0802M)
Legionella Species Test Reagent (réf. DR0800M)—Legionella longbeachae 1 & 2, Legionella bozemanii 1 & 2, Legionella dumoffii, Legionella gormanii, Legionella jordanis, Legionella micdadei and Legionella anisa
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Réactif pour test du sérogroupe 2-14 de Legionella pneumophila |
| Substances à analyser détectables | Legionella Pneumophila |
| Type d’échantillon | Source environnementale |
| Type | Kit de test au latex Legionella |
| Quantité | 50 tests/kit |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction