Learn More
Thermo Scientific™ Test au latex Legionella
Code produit. p-6130671
Click to view available options
Description:
Réactif de test des espèces de Legionella
Réactif pour test du sérogroupe 1 de Legionella pneumophila
Réactif pour test du sérogroupe 2-14 de Legionella pneumophila
Test au latex Legionella
Conditionnement:
50 tests
Code produit. 11943532
Marque: Thermo Scientific™ undefined
Confirmez rapidement l’identité des sérogroupes de Legionella mises en culture sur des milieux sélectifs à l’aide de l’agglutination au latex.
Différenciez et confirmez rapidement l’identité des sérogroupes prédominants de Legionella mis en culture sur des milieux sélectifs grâce au test d’agglutination au latex Thermo Scientific™ Legionella.
Utilisez ce test d’agglutination au latex pour l’identification des espèces prédominantes de Legionella mises en culture sur des milieux en boîtes provenant soit de patients souffrant potentiellement de légionellose, soit de sources environnementales. Ce test permet l’identification distincte des Legionella pneumophila du sérogroupe 1 et des sérogroupes 2 à 14, ainsi que la détection de sept autres espèces de Legionella qui sont responsables de maladies chez les humains.
Les particules de latex bleues sensibilisées avec des anticorps s’agglutinent en présence d’antigènes spécifiques des parois cellulaires des Legionella pour former des amas visibles.
Les produits suivants sont disponibles pour une utilisation avec le test au latex Legionella et sont vendus séparément :
Réactif pour test du sérogroupe 1 de Legionella Pneumophila (réf. DR0801M)
Réactif pour test du sérogroupe 2-14 de Legionella Pneumophila (réf. DR0802M)
Réactif pour test des espèces de Legionella suivantes (réf. DR0800M)—Legionella longbeachae 1 & 2, Legionella bozemanii 1 & 2, Legionella dumoffii, Legionella gormanii, Legionella jordanis, Legionella micdadei et Legionella anisa
Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Test au latex Legionella
Substances à analyser détectables La légionelle
Type d’échantillon Source environnementale
Type Kit de test au latex Legionella
Quantité 50 tests/kit