Learn More
Bohlender™ Sondes de température doubles LEMO Compact PTFE
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm (total), 300 mm (utilisables)
600 mm (total), 500 mm (utilisables)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre −200° et +250°C
- Résistance chimique universelle
- Plage de mesure de −50° à +250°C
- Deux capteurs de mesure indépendants dans un tube en acier inox encapsulé dans du PTFE
- Diamètre de la bague de col de 12 mm
- Connexion par deux couplages fixés directement à l’extrémité de la sonde
- Temps de réponse typique pour T 50 :20 à 24 secondes et T 90 :30 secondes
- Fonction de contrôle grâce à deux capteurs de mesure indépendants
- Convient à la mesure simultanée de la température et au circuit de sécurité conformément aux spécifications de la norme DIN EN 61010-2-010, mais seule la prise NS/GL sera occupée, capteurs à commutation séparée
- Idéal pour les câbles de mesure intégrés
Spécification
Spécification
| Type | Sonde, double température |
| Certifications/Conformité | Marquage CE |
| Matériau | PTFE |
| À utiliser avec (application) | Mesure parallèle de la température dans les liquides agressifs |
| Temps de réponse | T 50 : 20 à 24 s ; T 90 : 30 s |
| Plage de températures (métrique) | -50°C à +250°C |
| Longueur (métrique) | 600 mm (total), 500 mm (utilisables) |