missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenalidomide-C4-NH2 hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. 16471616
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16471616

Marque: Medchem Express HY115446A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Lenalidomide-C4-NH2 hydrochloride is the Lenalidomide-based Cereblon ligand used in the recruitment of CRBN protein. Lenalidomide-C4-NH2 hydrochloride can be connected to the ligand for protein by a linker to form PROTAC (Compound 24), which has IC50s of 0.98 nM and 13.7 nM in inhibition of RS4;11 and MOLM-13 acute leukemia cell lines growth, respectively.

Lenalidomide-C4-NH2 hydrochloride is the Lenalidomide-based Cereblon ligand used in the recruitment of CRBN protein. Lenalidomide-C4-NH2 hydrochloride can be connected to the ligand for protein by a linker to form PROTAC (Compound 24), which has IC50s of 0.98 nM and 13.7 nM in inhibition of RS4

Spécification

Nom chimique ou matériau Lenalidomide-C4-NH2 hydrochloride
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H22ClN3O3
Quantité 500 mg
Synonyme Cereblon ligand 1 hydrochlorideE3 ligase Ligand-Linker Conjugates 32 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 130 mg/mL (369.50 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (284.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N(CC1=C2C=CC=C1CCCCN)C2=O)CC3)NC3=O.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 351.83
Poids de la formule 351.83
Pourcentage de pureté 98.85%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis