Learn More
Lénalidomide, Mikromol™
Code produit 18010440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18010440 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18010440 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3641.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Lénalidomide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lenalidomide
CAS 191732-72-6
Noms d’analytes ou de composants Lenalidomide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H13 N3 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 3-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 1-Oxo-4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dione, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, CC 5013, CDC 501, ENMD 0997, Lenalidomide, Revimid, Revlimid
Formule InChI InChI=1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)
SMILES Nc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O
Nom IUPAC 3-(7-amino-3-oxo-1H-isoincol-2-yl)pipéridine-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 259.26
Quantité 250 mg
Poids de la formule 259,0957 g/mol