Learn More
Leniolisib, MedChemExpress
Code produit. 16497406
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16497406
Marque: Medchem Express HY17635
MedChemExpress Leniolisib (CDZ173) is a potent and selective PI3Kδ inhibitor. Leniolisib has the potential for immunodeficiency disorders treatment.
Leniolisib (CDZ173) is a potent and selective PI3Kδ inhibitor. Leniolisib has the potential for immunodeficiency disorders treatment.
Spécification
Nom chimique ou matériau Leniolisib
CAS 1354690-24-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H25F3N6O2
Quantité 100 mg
Synonyme CDZ173
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (222.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC(N1C[C@@H](NC2=C(CN(C3=CC(C(F)(F)F)=C(OC)N=C3)CC4)C4=NC=N2)CC1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 450.46
Poids de la formule 450.46
Pourcentage de pureté 98.29%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.