Learn More
3M™ Solution de nettoyage des verres
Code produit 15779817 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 ml
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15779817 120 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15779817 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000062428
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.00€
    55.51€ / 12 pièces
    Économisez 35.49€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
La solution de nettoyage des verres 3M™ offre un moyen efficace de nettoyer vos lunettes lorsque vous travaillez éloigné(e) de l’eau courante et d’autres méthodes de nettoyage.
  • Disponible en flacon de 120 ml avec pulvérisateur à pompe
  • Solutions de nettoyage efficaces pour une gamme d’environnements de travail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution de nettoyage pour lentille
À utiliser avec (équipement) Lentille
Comprend Pulvérisateur à pompe
Quantité 120 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lens Cleaning Solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methylisothiazol-3(2H)-one