Learn More
MedChemExpress [Leu5]-Enkephalin, amide
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.44% |
| CAS | 60117-24-0 |
| Contenu et stockage | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Poids moléculaire | 554.64 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 25 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 250 mg/mL (450.74 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | Leu-Enkephalin amide |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.