Learn More
Acide leucique, TRC
Code produit 30005640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30005640 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30005640 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL3300801G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Leucic Acid
CAS 498-36-2
Formule moléculaire C6H12O3
Quantité 1 g
Synonyme (±)-2-Hydroxyisocaproic acid, (±)-2-Hydroxyisohexanoic acid, (±)-Leucic acid, (±)-Leucinic acid, (±)-α-Hydroxyisocaproic acid, 2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, 2-Hydroxy-4-methylvaleric acid, 2-Hydroxyisocaproic acid, 2-Hydroxyisohexanoic acid, DL-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, DL-2-Hydroxyisocaproic acid, DL-Leucic acid, DL-α-Hydroxyisocaproic acid, Leucinic acid, α-Hydroxy-iso-caproic acid, α-Hydroxyisocaproate, α-Hydroxyisocaproic acid
Formule InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
SMILES CC(C)CC(O)C(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Poids de la formule 132.0786