Learn More
Leucine (L-Leucine), Mikromol™
Code produit 17907744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17907744 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17907744 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1470.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Leucine (L-Leucine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine
CAS 61-90-5
Noms d’analytes ou de composants L-Leucine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H13 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Phenylalanine Imp. A (EP), Leucine, (S)-2-amino-4-methylpentanoic acid, Leucine, L- (8CI), (2S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid, (S)-(+)-Leucine, (S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid, (S)-2-Amino-4-methylvaleric acid, (S)-Leucine, 100: PN: US20070066537 PAGE: 17 claimed protein, 124: PN: EP2071334 SEQID: 136 claimed protein, 124: PN: WO2009077864 SEQID: 136 claimed protein, 164: PN: WO2010045512 SEQID: 173 unclaimed protein, 325: PN: WO2010059829 SEQID: 353 unclaimed protein, 45: PN: WO2008005407 PAGE: 5 claimed protein, 8: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, L-(+)-Leucine, L-2-Amino-4-methylpentanoic acid, L-Norvaline, 4-methyl-, L-alpha-Aminoisocaproic acid, Leu, NSC 46709, Pentanoic acid, 2-amino-4-methyl-, (S)-, Phenylalanine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-4-méthylpentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 131.17
Quantité 250 mg
Poids de la formule 131,0946 g/mol