Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leuco violet de gentiane, 99 %, pur
Code produit. 10138742 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10138742
Marque: Thermo Scientific Chemicals 204330050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 603-48-5 | C25H31N3 | 373.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-48-5
Formule moléculaire C25H31N3
Poids moléculaire (g/mol) 373.54
Numéro MDL MFCD00008314
Clé InChI OAZWDJGLIYNYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline), LCV
CID PubChem 69048
Nom IUPAC 4-{bis[4-(dimethylamino)phenyl]methyl}-N,N-dimethylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Leuco Crystal Violet
Point de fusion 175.0°C to 180.0°C
Note relative au nom 99%
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH[C6H4N(CH3)2]3
Beilstein 13, 315
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 373.53
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Gris à blanc
Quantité 5 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Leuco Crystal Violet
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.