Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leuco violet de gentiane, 99 %, pur
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Leuco Crystal Violet |
| Point de fusion | 175.0°C to 180.0°C |
| Note relative au nom | 99% |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Formule linéaire | CH[C6H4N(CH3)2]3 |
| Beilstein | 13, 315 |
| Spectre IR | Authentique |
| Poids de la formule | 373.53 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Qualité | Pures |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Leuco Crystal Violet
- Attention
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.