Learn More
Greiner Bio-One Tubes à centrifuger en PP Leucosep
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 mL
50 mL
Stérilité:
Fabrication aseptique
Stérile
Forme du fond:
Conique
Rond
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Description
- Enrichissement directement à partir de sang total
- Remplissage simplifié grâce à une barrière poreuse
- Séparation rapide en 15 minutes à température ambiante
- Élimination des érythrocytes et des granulocytes
- Aucune nouvelle contamination avec les érythrocytes
Service Plan
Non
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 12 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Séparation des lymphocytes et des cellules mononucléaires du sang périphérique et de la moelle osseuse |
| Comprend | Barrière poreuse |
| Stérilité | Fabrication aseptique |
| Forme du fond | Rond |
| Type de produit | Tube à centrifuger pré-rempli (milieu de séparation PBMC de 1,077 g/ml) |