Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leuprolide
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Méthode de purification | HPLC |
| Nom usuel | Leuprorelin |
| Format | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Highly active luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) agonist |
| Poids moléculaire | 1209.41 |
| Type de produit | Leuprolide |
| Quantité | 5 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
| Séquence | [Des-Gly10, D-Leu6, Pro-NHEt9]LH-RH |