Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leuprolide
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Méthode de purification | HPLC |
| Nom usuel | Leuprorelin |
| Format | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Highly active luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) agonist |
| Poids moléculaire | 1209.41 |
| Type de produit | Leuprolide |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
| Séquence | [Des-Gly10, D-Leu6, Pro-NHEt9]LH-RH |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction