Learn More
Lévétiracétam 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Product Code. 30461098
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30461098 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30461098 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCAMP1372.0001
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Levetiracetam
CAS 102767-28-2
Noms d’analytes ou de composants Levetiracetam
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H14 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby
Formule InChI InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
Type de solution Solution unique
SMILES CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N
Nom IUPAC (2S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamide
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Quantité 1 mL
Poids de la formule 170,1055 g/mol