Learn More
Lévétiracétam, Lipomed
Code produit 30457680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457680 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457680 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMLVT155650
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Lévétiracétam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Levetiracetam
CAS 102767-28-2
Noms d’analytes ou de composants Levetiracetam
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H14 N2 O2
Synonyme 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2 S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N
Nom IUPAC (2S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamide
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Quantité 50 mg
Poids de la formule 170,1055 g/mol