Learn More
Levetiracetam, Lipomed
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Description
Levetiracetam
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Levetiracetam |
| CAS | 102767-28-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Levetiracetam |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C8 H14 N2 O2 |
| Synonyme | 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2 S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N |
| Nom IUPAC | (2 S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamide |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Afficher plus |