Learn More
Lévétiracétam, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Levetiracetam |
| CAS | 102767-28-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Levetiracetam |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H14 N2 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N |
| Afficher plus |