Learn More
Levetiracetam, MedChemExpress
Code produit. 16468096
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Code produit. 16468096
Marque: Medchem Express HYB0106
MedChemExpress Levetiracetam, an antiepileptic agent, binds the synaptic vesicle protein SV2A. Levetiracetam enhances Temozolomide effect on glioblastoma stem cell proliferation and apoptosis. Levetiracetam modulates HDAC levels ultimately silencing MGMT, thus increasing Temozolomide effectiveness. A chemosensitizer agent.
Levetiracetam, an antiepileptic agent, binds the synaptic vesicle protein SV2A. Levetiracetam enhances Temozolomide effect on glioblastoma stem cell proliferation and apoptosis. Levetiracetam modulates HDAC levels ultimately silencing MGMT, thus increasing Temozolomide effectiveness. A chemosensitizer agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Levetiracetam
CAS 102767-28-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Quantité 100 mg
Synonyme UCB L059
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 85 mg/mL (499.38 mM) ∣DMSO : ≥ 85 mg/mL (499.38 mM)
SMILES NC([C@@H](N(CCC1)C1=O)CC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Pourcentage de pureté 99.21%
Qualité Research
Forme physique Powder
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.