Learn More
Lévétiracétam, Mikromol™
Code produit 17941716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17941716 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17941716 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1372.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Lévétiracétam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Levetiracetam
CAS 102767-28-2
Noms d’analytes ou de composants Levetiracetam
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H14 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby
Formule InChI InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
SMILES CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N
Nom IUPAC (2S)-2-(2-oxopyrrolide-1-yl)butanamide
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Quantité 250 mg
Poids de la formule 170,1055 g/mol