Learn More
Lévocarnitine, Mikromol™
Code produit 17933266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17933266 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17933266 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0759.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Lévocarnitine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Carnitine
CAS 541-15-1
Noms d’analytes ou de composants L-Carnitine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H15 N O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Levocarnitine, (3R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (2R)-, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (R)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt, L- (8CI), (-)-Carnitine, (-)-L-Carnitine, (R)-Carnitine, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (R)-, Aminocarnifarm, Carniking, Carniking 50, Carnil, Carnilean, Carnipass, Carnipass 20, Carnitene, Carnitine, Carnitine, (-)-, Carnitor, Carnivit, Coaxel, L-(-)-Carnitine, L-Carnipure, L-Carnitine, Natrulon RC, ST 198, Vitamin BT, l-Carnitine
Formule InChI InChI=1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
SMILES C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)[O-]
Nom IUPAC (3R)-3-hydroxy-4-(triméthylazaiumyl)butanoate
Poids moléculaire (g/mol) 161.2
Quantité 250 mg
Poids de la formule 161,1052 g/mol