Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dichlorhydrate de lévocetirizine
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dichlorhydrate de lévocetirizine |
| Quantité | 1 g |
| Solubilité | Solubilité de la solution aqueuse : soluble. |
| Point de fusion | 214,0°C |
| Poids de la formule | 461,81 |
| Clé InChI | PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
| Nom IUPAC | 2-(2-{4-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetic acid dihydrochloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 461.81 |