Learn More
Lévodopa, LoGiCal
Code produit 30464161
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30464161 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464161 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0262.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Levodopa
CAS 59-92-7
Noms d’analytes ou de composants Levodopa
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H11 N O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Levodopa
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
Type de solution Neat
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphényl)propanoïque
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 197.19
Quantité 10 mg
Poids de la formule 197.0688 g/mol