Learn More
Lévodopa, Mikromol™
Code produit 17953626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17953626 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17953626 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0262.00
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Lévodopa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Levodopa
CAS 59-92-7
Noms d’analytes ou de composants Levodopa
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H11 N O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Levodopa
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphényl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 197.19
Quantité 500 mg
Poids de la formule 197,0688 g/mol