Learn More
Lévofloxacine, LoGiCal
Code produit 30462017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462017 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462017 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0846.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Levofloxacin
CAS 100986-85-4
Noms d’analytes ou de composants Levofloxacin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H20 F N3 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Levofloxacin, (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (-)-Ofloxacin, (S)-(-)-Ofloxacin, (S)-Ofloxacin, Cravit, DR 3355, HR 355, Levaquin, Quixin, RWJ 25213-097, Tavanic
Formule InChI InChI=1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES C[C@H]1COc2c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O
Nom IUPAC (3S)-9-fluoro-2,3-dihydro-3-méthyl-10-(4-méthyl-1-pipérazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-acide carboxylique
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 361.37
Quantité 10 mg
Poids de la formule 361,1438 g/mol