Learn More
ester méthylique de lévofloxacine, Mikromol™
Description
ester méthylique de lévofloxacine, Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Levofloxacin Methyl Ester |
| CAS | 862690-19-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Levofloxacin Methyl Ester |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C19 H22 F N3 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid methyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H22FN3O4/c1-11-10-27-18-15-12(17(24)13(9-23(11)15)19(25)26-3)8-14(20)16(18)22-6-4-21(2)5-7-22/h8-9,11H,4-7,10H2,1-3H3/t11-/m0/s1 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | COC(=O)C1=CN2[C@@H](C)COc3c(N4CCN(C)CC4)c(F)cc(C1=O)c23 |
| Afficher plus |