Learn More
Lévomépromazine sulfone N-oxyde (Lévomépromazine N,S,S-trioxyde), Mikromol™
Code produit 17920606
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17920606 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17920606 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0019.110025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Lévomépromazine sulfone N-oxyde (Lévomépromazine N,S,S-trioxyde)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Levomepromazine Sulfone N-Oxide
CAS 2724689-26-1
Noms d’analytes ou de composants Levomepromazine Sulfone N-Oxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H24 N2 O4 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Levomepromazine Sulfone N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C19H24N2O4S/c1-14(13-21(2,3)22)12-20-16-7-5-6-8-18(16)26(23,24)19-10-9-15(25-4)11-17(19)20/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3/t14-/m0/s1
SMILES COc1ccc2c(c1)N(C[C@H](C)C[N+](C)(C)[O-])c3ccccc3S2(=O)=O
Nom IUPAC Óxido de (2S)-3-(2-metoxi-5,5-dioxofenotiazin-10-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina
Poids moléculaire (g/mol) 376.47
Quantité 25 mg
Poids de la formule 376.1457 g/mol