Learn More
Sulfoxyde de lévomépromazine 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Description
Sulfoxyde de lévomépromazine 1,0 mg/ml dans du méthanol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Levomepromazine S-Oxide |
| CAS | 7606-29-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Levomepromazine S-Oxide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C19 H24 N2 O2 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Levomepromazine Maleate Imp. B (EP), Levomepromazine Imp. B (EP), 10-[(2 R)-3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxy-10 H-phenothiazine 5-Oxide, Levomepromazine S-Oxide, Levomepromazine Sulphoxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide |
| Formule InChI | InChI=1 S/C19H24N2O2S/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)24(22)19-10-9-15(23-4)11-17(19)21/h5-11,14 H,12-13H2,1-4H3/t14-,24?/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc2c(c1)N(C[C@H](C)CN(C)C)c3ccccc3S2=O |
| Nom IUPAC | (2 R)-3-(2-méthoxy-5-oxophénothiazin-10-yl)-N,N,2-triméthylpropan-1-amine |
| Afficher plus |