Learn More
Lévothyroxine sodique, Mikromol™
Code produit 30052704
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052704 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052704 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0694.000100
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Lévothyroxine sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Levothyroxine Sodium
CAS 25416-65-3
Noms d’analytes ou de composants Levothyroxine Sodium
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H10 I4 N O4 . Na . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Levothyroxine sodium, Sodium (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoate
Formule InChI InChI=1S/C15H11I4NO4.Na.H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;1H2/q;+1;/p-1/t12-;;/m0../s1
SMILES O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium ;(2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophénoxy)-3,5-diiodophényl]propanoate ;hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 816.87
Quantité 100 mg
Poids de la formule 816.6792 g/mol