Learn More
Acide levulinique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3736790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
5kg
Code produit. 10031110
Marque: Thermo Scientific Acros 125141000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 123-76-2 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-76-2
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Numéro MDL MFCD00002796
Clé InChI JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme levulinic acid, laevulinic acid, pentanoic acid, 4-oxo, levulic acid, 4-oxovaleric acid, 3-acetylpropionic acid, 4-ketovaleric acid, leva, gamma-ketovaleric acid, acetopropionic acid
CID PubChem 11579
ChEBI CHEBI:45630
Nom IUPAC Acide 4-oxopentanoïque
SMILES CC(=O)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Levulinic acid
Point de fusion 33.0°C to 35.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.1300g/mL
Point d’ébullition 245.0°C to 246.0°C
Point d’éclair 98°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2CH2CO2H
Indice de réfraction 1.4396 to 1.4426
Quantité 100 g
Beilstein 03, 671
Fieser 01,564; 02,239; 10,230
Merck Index 15, 5526
Gravité spécifique 1.13
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol and ether,insoluble in aliphatic hydrocarbons
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Levulinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.