Learn More
R&D Systems™ Lgr4/GPR48 Overexpression Lysate
Code produit 18097039 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18097039 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18097039 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP206791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    924.36€
    793.80€ / 0.1mg
    Économisez 130.56€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The Lgr4/GPR48 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_696. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Quantité 0.1 mg
Tampon de stockage RIPA buffer
Pureté Protein
Spécificité du test Homo sapiens GPR48, mRNA.
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Protein State Native
À utiliser avec (application) Western Blot
Usage exclusivement réservé à la recherche